MilliporeSigma
650730
Sigma-Aldrich
1,3-Bisbenzyl-2-oxoimidazolidine-4,5-dicarboxylic acid
97%
Sinónimos:
2-Oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-4,5-imidazolidinedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
354.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1C(N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
QSMUFXXTSUEZJA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c