MilliporeSigma
649589
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bis(3-methylsulfinyl)propionate, polymer-bound
extent of labeling: ~0.87 mmol/g S loading
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~0.87 mmol/g S loading
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)