MilliporeSigma
649414
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methylthio)phenyl]thiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
220-224 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1ccc(cc1)-c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2S2/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-11(16-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
XESWRPZAGPHDST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)