MilliporeSigma
649112
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)dimethylvinylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2Si(CH3)2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.68
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(CCl)C=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-7(2,3)5-6/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)