MilliporeSigma
648825
Sigma-Aldrich
5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Sinónimos:
2-(5-Methyl-pyridin-2-yl)-6-phenyl-(1,3,6,2)dioxazaborolane, 5-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C=N1)=CC=C1B2OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO2
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-7-8-16(18-13-14)17-20-11-9-19(10-12-21-17)15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13H,9-12H2,1H3
Clave InChI
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)