MilliporeSigma
648728
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylthiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
177.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5740 (lit.)
bp
74-76 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
ABMUSXPGSSMPLK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F
flash_point_c
68 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)