MilliporeSigma
648698
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H2(F)2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
190.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4990 (lit.)
densidad
1.3114 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C8H5ClF2O/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)11)8(9)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
LXCIIPPXRHOCQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)