MilliporeSigma
648299
Sigma-Aldrich
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
10 wt. % in H2O
Sinónimos:
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)12NH2]:(G=6);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]256
Peso molecular:
73811.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
descripción
tris(hydroxymethyl)amidomethane surface groups
Formulario
solution
mol peso
generation 6
Características
core type 1,12-diaminododecane core (12-carbon core)
concentración
10 wt. % in H2O
nº de grupos superficiales
256
bp
100 °C
densidad
1.00 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Contains 256 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
Envase
unit weight includes solvent
Información legal
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)