645443
4-(3′-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Formulario
solid
cadena SMILES
Cc1cc(cc(C)c1OCc2cccc(Cl)c2)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-6-13(16(18)19)7-11(2)15(10)20-9-12-4-3-5-14(17)8-12/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
Clave InChI
FSGQMHRYHYNMCX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)