644986
5-(4-Methylphenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
184 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-6-9(11(13)14)12-15-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
DDCNRVJWVNUYDO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)