MilliporeSigma
641111
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethoxy-1,4-cyclohexadiene
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
45-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1=CCC=C(C1)OC
InChI
1S/C8H12O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h4-5H,3,6H2,1-2H3
Clave InChI
MDBSJHGNFNKPTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)