MilliporeSigma
640166
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4IN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
265.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
215-219 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
Clave InChI
MDJUWRHSXKZSOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)