MilliporeSigma
639389
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
183.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
78-83 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H10BFO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)12/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI key
DCUXBPVUKGENEJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)