638781
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XIUZEIYKEBEXIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
- Preparation of azaheterocycles via a palladium(II)-catalyzed ring-expansion reaction
- Preparation of phenyldihydroindene hydroxy derivatives as dopamine receptor ligands
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)