MilliporeSigma
638692
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid
97%
Sinónimos:
3,5-Dimethyl-p-anisic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
191-195 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1c(C)cc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-6-4-8(10(11)12)5-7(2)9(6)13-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michael F Wempe et al.
Drug design, development and therapy, 6, 323-339 (2012-11-16)
Human uric acid transporter 1 (hURAT1; SLC22A12) is a very important urate anion exchanger. Elevated urate levels are known to play a pivotal role in cardiovascular diseases, chronic renal disease, diabetes, and hypertension. Therefore, the development of potent uric acid