MilliporeSigma
63868
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
porous, extent of labeling: ~5.5 mmol/g Cl loading
Sinónimos:
Merrifield resin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
porous
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~5.5 mmol/g Cl loading
Matriz
crosslinked with 5.5% DVB
tamaño de partícula
16-50 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)