MilliporeSigma
638404
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluoroiodobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)I
Número de CAS:
Peso molecular:
300.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
iodo
cadena SMILES
Fc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
Clave InChI
OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)