MilliporeSigma
637653
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
form
solid
mp
141-145 °C (lit.)
SMILES string
Cc1noc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h1-2H3,(H,8,9)
InChI key
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)