MilliporeSigma
634654
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylthioacetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4SC(O)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
mp
51-55 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrOS/c1-6(10)11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
ZILDXZXTWVSRDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)