632996
6-Chloropyran-2H-one
97%
Sinónimos:
6-Chloropyran-2-one
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5560 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
densidad
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Clave InChI
XKFPZGLJYHAVTB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)