631264
3-Iodo-4-methylaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
37-41 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Cc1ccc(N)cc1I
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?