MilliporeSigma
631116
Sigma-Aldrich
3-Chloro-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
155.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5395 (lit.)
bp
97 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
CNCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Clave InChI
ZPNLAQVYPIAHTO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)