MilliporeSigma
630977
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.613 (lit.)
bp
259-260 °C (lit.)
densidad
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)