MilliporeSigma
616257
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-2,3,3-d3
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCD2CD(NH2)CO2H
Peso molecular:
134.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(C)C)C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i3D2,5D
Clave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-MSYDVTBWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)