MilliporeSigma
613614
Sigma-Aldrich
Ethane-d5-thiol
98 atom % D
Sinónimos:
Ethyl-d5 mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
67.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
técnicas
protein expression: suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
Clave InChI
DNJIEGIFACGWOD-ZBJDZAJPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-49.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
-45 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)