MilliporeSigma
610038
Sigma-Aldrich
Boron-11B trifluoride
98.8 atom % 11B
About This Item
Fórmula lineal:
11BF3
Número de CAS:
Peso molecular:
68.00
Número CE:
Número MDL:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98.8 atom % 11B
Formulario
gas
bp
-100 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
cambio de masa
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Clave InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)