MilliporeSigma
608912
Sigma-Aldrich
Cyanamide-15N2 solution
50 wt. % in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
H215NC15N
Peso molecular:
44.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
concentración
50 wt. % in H2O
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[15NH2]C#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1
Clave InChI
XZMCDFZZKTWFGF-SUEIGJEOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)