MilliporeSigma
606561
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2-benzene
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513CH213CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
108.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
densidad
0.883 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1,2+1
Clave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
hearing organs
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)