MilliporeSigma
604127
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl chloride-α,α′-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
1,4-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C6H4Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
79-81 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl[13C](=O)c1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
Clave InChI
LXEJRKJRKIFVNY-BFGUONQLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)