MilliporeSigma
602019
Sigma-Aldrich
Xenon-124Xe
70 atom %
About This Item
Fórmula lineal:
124Xe
Número de CAS:
Peso molecular:
123.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
70 atom %
Formulario
gas
cambio de masa
M-8
cadena SMILES
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
Clave InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)