598089
Cyclopentadienyldicarbonyl(tetrahydrofuran)iron(II) tetrafluoroborate
About This Item
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
mp
110 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Fe+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].F[B-](F)(F)F.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C2CCOC2
InChI
1S/C5H5.C4H8O.2CO.BF4.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;2*1-2;2-1(3,4)5;/h1-5H;1-4H2;;;;/q;;;;-1;+1
Clave InChI
UEQAYXWNQGYVGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of β-keto esters via Lewis acid-catalyzed addition of Et diazoacetate to arylaldehydes
- Iron mediated nitrenoid transfer
- Lewis acid catalyzed aziridination, cyclopropanation, and insertion reaction with diazo compounds
- Diels-Alder reaction of dienes with enones
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)