MilliporeSigma
597864
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylsilane
≥98%
Sinónimos:
Phenyldichlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2SiHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
177.10
Beilstein:
2433865
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
65-66 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Cl2Si/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H
Clave InChI
VIRVTHOOZABTPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1