MilliporeSigma
597546
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)methyldiethoxysilane
97%
Sinónimos:
Chloromethyl(methyl)diethoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
ClH2CSi(OCH2CH3)2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
densidad
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](C)(CCl)OCC
InChI
1S/C6H15ClO2Si/c1-4-8-10(3,6-7)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
XGLLBUISUZEUMW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37.78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)