MilliporeSigma
597511
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H3C(CH2)3OC6H2(CH3)2B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
193-198 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C12H19BO3/c1-4-5-6-16-12-9(2)7-11(13(14)15)8-10(12)3/h7-8,14-15H,4-6H2,1-3H3
InChI key
NOVHHUSAJRKJRC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)