MilliporeSigma
596973
Sigma-Aldrich
Chloromethyltriisopropoxysilane
96%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2Si(OCH(CH3)2)3
Número de CAS:
Peso molecular:
254.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O[Si](CCl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23ClO3Si/c1-8(2)12-15(7-11,13-9(3)4)14-10(5)6/h8-10H,7H2,1-6H3
Clave InChI
SAKYAANYXZKYEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82.78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)