MilliporeSigma
596930
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride, polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
1.0-2.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
Aplicación
Polymer-supported catalyst for Suzuki and Sonogashira coupling reactions.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gonthier, E.; Breibauer, R.
Synlett, 7, 1049-1049 (1997)
Shieh, W.-C. et al.
Synthetic Communications, 32, 1181-1181 (2002)