MilliporeSigma
596795
Sigma-Aldrich
2-Iodo-1,3-dimethylbenzene
97%
Sinónimos:
2-Iodo-m-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H3(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6030 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
densidad
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)