MilliporeSigma
596701
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
97%
Sinónimos:
1H-Benzotriazol-1-yl(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
257.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
135-139 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN3O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(18)17-12-4-2-1-3-11(12)15-16-17/h1-8H
Clave InChI
BLJBQVQHDXUDTE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Acylation of sodium azide with N-acylbenzotiazoles
  • Gas-phase thermolysis
  • Chemoselective reduction
Reactant for synthesis of:
  • Diketone oximes by phenylation
  • Amides by acylation of amines
  • 1,2-Diketones by coupling of N-acylbenzotriazoles
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)