MilliporeSigma
595861
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 1.0 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
Peso molecular:
1457.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
descripción
amino surface groups
Formulario
liquid
mol peso
generation 1
Características
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
concentración
20 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
8
índice de refracción
n20/D 1.370
bp
64.7 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Contains 8 surface amino groups.
Envase
unit weight includes solvent
Información legal
Mfg. by Andrews ChemServices. Licensed for research use only.
Mfg. by Dendritic Nanotechnologies Inc. Licensed for research use only.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)