595667
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid-d7
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
97 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
250-253 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]OC(=O)\C(C#N)=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChI key
AFVLVVWMAFSXCK-BMKBMMDNSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)