MilliporeSigma
595519
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
97%
Sinónimos:
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (S)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
314.38
Beilstein/REAXYS Number:
4704232
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D -52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(OC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChI key
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)