MilliporeSigma
593281
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H2(CH3)(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
44-49 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(F)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-7(9)3-6(4-10)8(5)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
FDUNAMXDKSETQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)