MilliporeSigma
591653
Sigma-Aldrich
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropionate
98%
Sinónimos:
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropanoate
Seleccione un Tamaño
1 G
$979.00
$979.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$979.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
293.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$979.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadena SMILES
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Clave InChI
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)