MilliporeSigma
591505
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromophenyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)
glycidyl methacrylate 50 mol %
About This Item
Fórmula lineal:
(C9H3Br5O2)m(C7H10O3)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
composición
glycidyl methacrylate, 50 mol %
temperatura de transición
Tg (DSC) 122 °C (onset)
solubilidad
chloroform: soluble
Aplicación
High refractive index, photosensitive polymer for optical waveguides.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.