590770
2-(2-Thienyl)furan
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.6210 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
density
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1coc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6OS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
InChI key
RVYKTPRETIBSPK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
198.0 °F
flash_point_c
92.2 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)