MilliporeSigma
590096
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-13C2,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
(13CD3O)2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
técnicas
protein expression: suitable
bp
188 °C (lit.)
mp
-32 °C (lit.)
densidad
1.417 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
Clave InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-KLFIIISESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)