MilliporeSigma
588105
Sigma-Aldrich
Heptadecanoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H44NO4 · HCl
Peso molecular:
447.07
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
158-159 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.[H][C@](CC([O-])=O)(C[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-22(20-23(26)27)21-25(2,3)4;/h22H,5-21H2,1-4H3;1H/t22-;/m0./s1
Clave InChI
SYUSIANKHPXISE-FTBISJDPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)