MilliporeSigma
588067
Sigma-Aldrich
Chloroethane-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethyl chloride-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
66.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
12.3 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Clave InChI
HRYZWHHZPQKTII-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-50.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)