579718
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
contains
150 ppm BHT
mp
254-258 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c