MilliporeSigma
578754
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylboronic)succinamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(OH)2BC6H4NHCOCH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
237.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
165-169 °C (lit.)
grupo funcional
amide
carboxylic acid
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(NC(=O)CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12BNO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4,16-17H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
VYUCUZOJUHAJLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Construction of combinatorial artificial receptor array (CARA)
  • Preparation of hydroxycoumarins and pyranocoumarins via Pechmann condensation and Pd-catalyzed Suzuki coupling as antitumor agents
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)